Learn More
L-Penicillamina, TRC
Código de producto. 18094000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18094000 2.5 g 2.50 g
18003110 250 mg 250 miligramos
18042200 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18094000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2230052.5G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1113-41-3
Fórmula molecular C5 H11 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 149.2113
Sinónimo 3-Mercapto-L-valine, Valine, 3-mercapto-, L- (8CI), (+)-Penicillamine, (R)-Penicillamine, NSC 241261
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-metil-3-sulfanilpropanoico
SMILES CC(C)(S)[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Penicillamine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.051
Condiciones de envío Temperatura ambiente