Learn More
Clorhidrato de L-Penicillamina, TRC
Código de producto. 30428354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428354 250 mg 250 miligramos
30409557 1 g -
30424749 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP223015250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25526-04-9
Fórmula molecular C5H11NO2S . (HCl)
Peso molecular (g/mol) 185.67
Sinónimo 3-Mercapto-L-valine Hydrochloride, L-Penicillamine Hydrochloride, NSC 81988, (R)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic Acid Hydrochloride
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-metil-3-sulfanilbutanoico; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)(S)[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Penicillamine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2S.ClH/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8);1H/t3-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0277