Learn More
L(+)-Penicilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10239800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10239800 5 g Frasco de vidrio 5 g
10279750 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10239800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 416870050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1113-41-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1113-41-3
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00064303
Clave InChI VVNCNSJFMMFHPL-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo l-penicillamine, 3-mercapto-l-valine, penicillamine l-form, l-+-beta-mercaptovaline, l-pen, 2r-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid, 3-sulfanyl-l-valine, h-pen-oh, unii-no1yib7oig, 3,3-dimethyl-l-cysteine
PubChem CID 92863
ChEBI CHEBI:50869
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-metil-3-sulfanilpropanoico
SMILES CC(C)(C(C(=O)O)N)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Penicillamine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 206.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 04, III, 1662
Índice Merck 15, 7197
Condición de rotación específica +63° (20°C c=5,1 M NaOH)
Rotación específica + 63.00
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Penicillamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.