Learn More
L-(+)-Pantolactona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15422178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422178 250 mg 250 miligramos
15412178 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55822.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La L-(+)-pantolactona se utiliza como material e intermedio farmacéutico. También se usa como intermedio en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua y apenas soluble en alcohol.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible al calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5405-40-3
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.143
Número MDL MFCD00216625
Clave InChI SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo s-+-pantolactone, l-pantolactone, s-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, s-pantolactone, l-+-pantoyl lactone, 3s-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3s, pantolactons, l-pantoyl lactone
PubChem CID 736053
Nombre IUPAC (3S)-3-hidroxi-4,4-dimetiloxolan-2-ona
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Pantolactone
Punto de fusión 89°C to 94°C
Punto de ebullición 120°C to 122°C (15 mmHg)
Cantidad 250 mg
Beilstein 4659425
Información de solubilidad Soluble in water,hardly soluble in alcohol.
Rotación óptica +51° (c=3 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 98%