Learn More
L-Ornithine, MedChemExpress
Código de producto. 16482266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482266 500 mg 500 miligramos
16408746 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1352
MedChemExpress L-ornithine has an antifatigue effect in increasing the efficiency of energy consumption and promoting the excretion of ammonia.
L-ornithine has an antifatigue effect in increasing the efficiency of energy consumption and promoting the excretion of ammonia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ornithine
CAS 70-26-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H12N2O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo (S)-2,5-Diaminopentanoic acid
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (378.33 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.3 mg/mL (9.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CCCN)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder