Learn More
Sal de L-ornitina L-aspartato, TRC
Código de producto. 30409243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30409243 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30409243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6888451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ornithine L-Aspartate
CAS 3230-94-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 H12 N2 O2 . C4 H7 N O4
Cantidad 1 g
Sinónimo L-Aspartic acid','compd. with L-ornithine (1:1), Aspartic acid','L-','compd. with L-ornithine (1:1) (8CI), L-Ornithine','L-aspartate (1:1), Ornithine','L-','L-aspartate (1:1) (8CI), Aspartic acid compd. with ornithine, Hepamerz, L-Ornithine L-aspartate, Ormeta, Ornithine aspartate, Orparan, Ruigan
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O2.C4H7NO4/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;2-/m00/s1
SMILES NCCC[C@H](N)C(=O)O.N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-aminobutanodioico; ácido (2S)-2,5-diaminopentanoico
Peso molecular (g/mol) 265.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1274
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.