Learn More
Clorhidrato de L-Ornitina, TRC
Código de producto. 30134077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134077 25 g 25 g
30010518 5 g 5 g
30006654 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO69555025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3184-13-2
Fórmula molecular C5 H12 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 168.62
Sinónimo L-Ornithine, monohydrochloride (9CI), Ornithine, monohydrochloride, L- (8CI), L-(+)-Ornithine monohydrochloride, L-Ornithine hydrochloride, Ornithine hydrochloride, Ornithine monohydrochloride
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diaminopentanoico; clorhidrato
SMILES Cl.NCCC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ornithine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0666
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente