Learn More
Clorhidrato de L-ornitina MP Biomedicals
Código de producto. 11493090 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11493090 100 g
1 options
Código de producto. 11493090 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210042180
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ornithine Hydrochloride
CAS 3184-13-2
Fórmula molecular C5H13ClN2O2
Cantidad 100 g
Sinónimo l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
Clave InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diaminopentanoico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 168.621
PubChem CID 76654
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.6