Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Ornithine |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽99 % |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.6 |
| Forma física | Polvo |