Learn More
L-Ornithine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16479386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479386 100 mg 100 miligramos
16472506 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW017018100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress L-Ornithine hydrochloride is a free amino acid that plays a central role in the urea cycle and is also important for the disposal of excess nitrogen.
L-Ornithine hydrochloride is a free amino acid that plays a central role in the urea cycle and is also important for the disposal of excess nitrogen.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ornithine hydrochloride
CAS 3184-13-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H13ClN2O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (593.05 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES NCCC[C@@](N)([H])C(O)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 168.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism