Learn More
Clorhidrato de L(+)-ornitina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10259393 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10259393 500 g Frasco de plástico 500 g
10572141 25 g Frasco de plástico 25 g
10666522 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10259393 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129565000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3184-13-2 | C5H12N2O2·HCl | 168.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3184-13-2
Fórmula molecular C5H12N2O2·HCl
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00064562
Clave InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Sinónimo l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diaminopentanoico; clorhidrato
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Ornithine hydrochloride
Punto de fusión 245.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 420
Índice Merck 14, 6874
Condición de rotación específica + 24.00 (20.00°C c=4,6N HCl)
Rotación específica + 24.00
Información de solubilidad (5% in 1 N HCl) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo