Learn More
Clorhidrato de L-ornitina, 99%, MP Biomedicals
Código de producto. 11471961 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11471961 25 g
11481961 100 g
11413100 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471961 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219471825
La L-ornitina es un producto de la degradación de la arginasa y juega un papel importante en el metabolismo del amoníaco a través del ciclo de la urea.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3184-13-2
Fórmula molecular C5H13ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 168.621
Número MDL MFCD00064562
Clave InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Sinónimo l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diaminopentanoico; clorhidrato
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ornithine, 99%, Hydrochloride
Nombre de nota This material is essentially free of citrulline and ammonia.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.6
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Crystalline