Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de L-Ornitina, reactivo para cultivo celular
Código de producto. 15423049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423049 50 g 50 g
15410127 100 g 100 g
15420127 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15423049 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60241.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3184-13-2 | C5H13ClN2O2 | 168.621 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3184-13-2
Fórmula molecular C5H13ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 168.621
Número MDL MFCD00064562
Clave InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Sinónimo l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,5-diaminopentanoico; clorhidrato
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ornithine hydrochloride
Punto de fusión ∽238°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 3625847
Índice Merck 14,6874
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Rotación óptica +23° (c=5 in 5N HCl)
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo cristalino