Learn More
L-Ornitina-Clorhidrato-13C5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Ornithine Hydrochloride-13C5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m1./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1; |
| Porcentaje de pureza | >95% |