Learn More
Melford Clorhidrato de L-ornitina
Código de producto. 30018640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018640 500 g 500 g
30018638 100 g 100 g
30018639 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018640 Proveedor Melford N.º de proveedor O20040500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Regulador del crecimiento de poliamina.
Regulador del crecimiento de poliamina.
Especificaciones
CAS 3184-13-2
Fórmula molecular C5H12N2O2-HCl
Cantidad 500 g