Learn More
Melford Clorhidrato de L-ornitina
Descripción
Regulador del crecimiento de poliamina.
Regulador del crecimiento de poliamina.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 3184-13-2 |
| Fórmula molecular | C5H12N2O2-HCl |
| Cantidad | 100 g |