Learn More
Clorhidrato de L-ornitina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Ornithine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 347841-40-1 |
| Fórmula molecular | C5 2H6 H6 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | L-Ornithine-3,3,4,4,5,5-d6','hydrochloride (1:1), L-Ornithine-3,3,4,4,5,5-d6','monohydrochloride (9CI), L-Ornithine-D6 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2,5-diamino-3,3,4,4,5,5-hexadeuteriopentanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 174.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1042 |