Learn More
L-Orn(Z)-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Orn(Z)-OH |
| CAS | 3304-51-6 |
| Fórmula molecular | C13H18N2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N5-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-ornithine, (S)-2-Amino-5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoic Acid, N-delta-Cbz-L-ornithine, N5-(Benzyloxycarbonyl)ornithine, N5-Carboxyornithine N5-Benzyl Ester, Ndelta-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine, delta-N-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O4/c14-11(12(16)17)7-4-8-15-13(18)19-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9,14H2,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-5-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 266.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1267 |