Learn More
L-Octanoylcarnitine, MedChemExpress
Código de producto. 16447487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16447487 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16447487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113161
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress L-Octanoylcarnitine is the physiologically active form of octanoylcarnitine.
L-Octanoylcarnitine is the physiologically active form of octanoylcarnitine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Octanoylcarnitine
CAS 25243-95-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H29NO4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (17.40 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCCCCCCC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 287.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism