Learn More
L-o-Tirosina, TRC
Código de producto. 30453954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30453954 500 mg
30453080 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT899990500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7423-92-9
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Sinónimo L-Phenylalanine, 2-hydroxy-, o-Tyrosine, L- (8CI), 2-Hydroxy-L-phenylalanine, (-)-o-Tyrosine, (S)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid, L-2-Hydroxyphenylalanine, L-3-(2-Hydroxyphenyl)alanine, L-o-Hydroxyphenylalanine, L-o-Tyrosine, o-L-Tyrosine, 2-Hydroxy-L-phenylalanine, (2S)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid, (S)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propionic acid, L-α-Amino-β-(o-hydroxyphenyl)propionic acid
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(2-hidroxifenil)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1ccccc1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-o-Tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)/t7-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739