Learn More
L-O-Fosfosfoserona, TRC
Código de producto. 30134232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134232 1 g 1 g
30135512 10 g 10 g
30010414 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134232 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3612001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 407-41-0
Fórmula molecular C3 H8 N O6 P
Peso molecular (g/mol) 185.07
Sinónimo O-Phosphono-L-serine, L-Serine, dihydrogen phosphate (ester) (9CI), Serine phosphate, L- (6CI), Serine, dihydrogen phosphate (ester), L- (8CI), O-Phosphono-L-serine, 3-O-Phosphoserine, Dexfosfoserine, Fosforina, L-3-Phosphoserine, L-O-Phosphoserine, L-O-Serine phosphate, L-Phosphoserine, L-Serinephosphoric acid, L-Seryl phosphate, O-Phospho-L-serine, O-Phosphoryl-L-serine, O-Phosphorylserine, Phospho-L-serine, Serine O-phosphate, Serine dihydrogen phosphate (ester), Seriphos
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-fosfonooxipropanoico
SMILES N[C@@H](COP(=O)(O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-O-Phosphoserine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0089