Learn More
L-O-Fosfosfoserona-13C315N, TRC
Código de producto. 30426214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426214 0.5 mg
30410347 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3612020.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2734706-69-3
Fórmula molecular 13C3 H8 15N O6 P
Peso molecular (g/mol) 189.04
Sinónimo Dihydrogen phosphate L-Serine-13C315N, L-Serine Phosphate-13C315N, L-Serine Dihydrogen Phosphate-13C315N, 3-O-Phosphoserine-13C315N, Dexfosfoserine-13C315N, Fosforina-13C315N, L-3-Phosphoserine-13C315N, L-O-Phosphoserine-13C315N, L-O-Serine phosphate-13C315N, L-Phosphoserine-13C315N, L-Serinephosphoric Acid-13C315N, L-Seryl Phosphate-13C315N, O-Phospho-L-serine-13C315N, O-Phosphoryl-L-serine-13C315N, O-Phosphorylserine-13C315N, Phospho-L-serine-13C315N, Serine O-phosphate-13C315N, Serine Dihydrogen Phosphate-13C315N, Seriphos-13C315N
Nombre IUPAC (2S)-2-(^{15}N)azanyl-3-fosfonooxi-(1,2,3-^{13}C_{3})ácido propanoico
SMILES OP(O[13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-O-Phosphoserine-13C315N
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Porcentaje de pureza >95%