Learn More
L-norvalina, TRC
Código de producto. 30413452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413452 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30413452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN877408100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Norvaline
CAS 6600-40-4
Fórmula molecular C5 H11 N O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (S)-2-Aminovaleric acid, a-L-Aminopentanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMILES CCC[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanoico
Peso molecular (g/mol) 117.146
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.079