Learn More
L-norvalina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11478110 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11478110 10 g
11458110 1 g
11468110 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478110 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210249510
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
CAS 6600-40-4
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00064421
Clave InChI SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanoico
SMILES CCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Norvaline
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.1
Forma física Sólido