Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Norvalina, 99 %
Código de producto. 11392636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392636 1 g 1 g
11302646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392636 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L08658.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
L-Norvaline enhances NO production from activated macrophages. It is known to promote tissue regeneration and muscle growth and become a precursor in the penicillin biosynthetic pathway. It also can be used for nutrition agent and drug synthesis. For example: it can react with phthalic acid anhydride to get N,N-phthaloyl-L-norvaline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-Norvalina no mejora la producción de macrófagos activados. Se sabe que favorece la regeneración tisular y el crecimiento muscular y se convierte en un precursor en la vía biosintética de la penicilina. También se puede utilizar en la síntesis de agentes nutricionales y fármacos. Por ejemplo: puede reaccionar con anhídrido de ácido ftálico para obtener N,N-ftaloyl-L-norvalina.
Solubilidad
Soluble en agua (casi transparente), 10,5 g/100 ml (18 °C).
Notas
Debe almacenarse lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6600-40-4
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00064421
Clave InChI SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanoico
SMILES CCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Norvaline
Punto de fusión >300°C
Beilstein 1721162
Índice Merck 14,6716
Información de solubilidad Soluble in water (almost transparency),10.5g/100 mL (18°C).
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Rotación óptica +25° (c=10 in 20% HCl)
Porcentaje de pureza 99%