Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-norvalina, 99 %
Código de producto. 10677552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10677552 1 g Frasco de vidrio 1 g
10299493 5 g Frasco de vidrio 5 g
10036193 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10677552 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226020010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6600-40-4
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00064421
Clave InChI SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanoico
SMILES CCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Norvaline
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Otros aminoácidos (TLC) not detectable
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 04, 416
Rotación específica +23.5° to +25.5° (20°C, 589nm) (c=10, 6N HCl)
Índice Merck 15, 6805
Condición de rotación específica 24.50 (20.00°C c=10,6 N HCl)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%
Forma física Polvo cristalino fino