Learn More
L-Norleucina, TRC
Produktkod. 30010580
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30010580 250 mg 250 miligramos
30006044 1 g 1 g
30003457 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30010580 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCN712000250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 327-57-1
Fórmula molecular C6 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 131.17
Sinónimo L-Norleucine, Norleucine, L- (8CI), (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-Norleucine, (S)-α-Aminohexanoic acid, 2-Aminocaproic acid, 2-Aminohexanoic acid, Caprine, Glycoleucine, Hexanoic acid, 2-amino-, (S)-, L-(+)-Norleucine, L-2-Aminohexanoic acid, NSC 10378, NSC 74430, Norleucine, α-Aminocaproic acid
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminohexanoico
SMILES CCCC[C@H](N)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Norleucine (Aminocaproic acid)
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0946
Porcentaje de pureza >95%