Learn More
L-Norleucina, TRC
Código de producto. 30006044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006044 1 g 1 g
30010580 250 mg 250 miligramos
30003457 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN7120001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327-57-1
Fórmula molecular C6 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 131.17
Sinónimo L-Norleucine, Norleucine, L- (8CI), (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-Norleucine, (S)-α-Aminohexanoic acid, 2-Aminocaproic acid, 2-Aminohexanoic acid, Caprine, Glycoleucine, Hexanoic acid, 2-amino-, (S)-, L-(+)-Norleucine, L-2-Aminohexanoic acid, NSC 10378, NSC 74430, Norleucine, α-Aminocaproic acid
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminohexanoico
SMILES CCCC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Norleucine (Aminocaproic acid)
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0946
Porcentaje de pureza >95%