Learn More
L-Norleucine, MedChemExpress
Código de producto. 16473459
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16473459 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16473459 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0017
MedChemExpress L-Norleucine ((S)-2-Aminohexanoic acid) is an isomer of leucine, specifically affects protein synthesis in skeletal muscle, and has antivirus activity.
L-Norleucine ((S)-2-Aminohexanoic acid) is an isomer of leucine, specifically affects protein synthesis in skeletal muscle, and has antivirus activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Norleucine
CAS 327-57-1
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H13NO2
Sinónimo (S)-2-Aminohexanoic acid (S)-Norleucine
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (76.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CCCC)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 131.17
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus