Learn More
L-norleucina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 |
| CAS | 1331889-36-1 |
| Fórmula molecular | C6 2H9 H4 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-Amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid, L-Norleucine-d9, L-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-D9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 140.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.1511 |