Learn More
L-(+)-Norleucina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316716 5 g 5 g
11306716 1 g 1 g
11326716 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11316716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03913.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 327-57-1 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327-57-1
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00064423
Clave InChI LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo l-norleucine, norleucine, h-nle-oh, s-2-aminohexanoic acid, caprine, glycoleucine, l-+-norleucine, l-2-aminohexanoic acid, 2-aminocaproic acid, l-2-aminohexanoate
PubChem CID 21236
ChEBI CHEBI:18347
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminohexanoico
SMILES CCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Norleucine
Punto de fusión >300°C
Beilstein 1721750
Índice Merck 14,6706
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Rotación óptica +23° (c=5 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 99%