Learn More
L(+)-norleucina, ≥99 %
Código de producto. 10627542 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10627542 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10522241 5 g Frasco de vidrio 5 g
10772495 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10627542 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226040010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 327-57-1 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327-57-1
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00064423
Clave InChI LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo l-norleucine, norleucine, h-nle-oh, s-2-aminohexanoic acid, caprine, glycoleucine, l-+-norleucine, l-2-aminohexanoic acid, 2-aminocaproic acid, l-2-aminohexanoate
PubChem CID 21236
ChEBI CHEBI:18347
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminohexanoico
SMILES CCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Norleucine
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 4 hrs)
Otros aminoácidos (TLC) not detectable
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 04, 432
Rotación específica + 22.00
Índice Merck 15, 6795
Ceniza sulfatada 0.5% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6 g/100mL (23 c).
Punto de sublimación 0275.0°C
Condición de rotación específica +22° (20°C c=2,6N HCl)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino