Learn More
Tocris Bioscience™ L-NMMA acetate
Descripción
Competitive, irreversible inhibitor of all three NOS isoforms.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-NMMA acetate |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.28 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 248.283 |