Learn More
L-NMMA acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16407618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16407618 10 mg 10 miligramos
16483627 50 mg 50 miligramos
16467526 100 mg 100 miligramos
16413616 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16407618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18732A
MedChemExpress L-NMMA acetate is a nitric oxide synthase inhibitor of all NOS isoforms including NOS1, NOS2, and NOS3. The Ki values for nNOS (rat), eNOS (human), and iNOS (mouse) are approximately 0.18, 0.4, and 6 μM, respectively.
L-NMMA acetate is a nitric oxide synthase inhibitor of all NOS isoforms including NOS1, NOS2, and NOS3. The Ki values for nNOS (rat), eNOS (human), and iNOS (mouse) are approximately 0.18, 0.4, and 6 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-NMMA acetate
Forma física Solid
CAS 53308-83-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H20N4O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Tilarginine acetateMethylarginine acetate
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (201.39 mM)
SMILES N[C@@H](CCCNC(NC)=N)C(O)=O.O=C(C)O
Peso molecular (g/mol) 248.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.28
Porcentaje de pureza 98.0%