Learn More
Ácido L-Nipecotico, +96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453998 5 g 5 g
15443998 1 g 1 g
15463998 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15453998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57543.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59045-82-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59045-82-8
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.159
Número MDL MFCD01630807
Clave InChI XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo s-piperidine-3-carboxylic acid, s-+-nipecotic acid, s-nipecotic acid, 3s-piperidine-3-carboxylic acid, +-nipecotic acid, s-+-3-piperidinecarboxylic acid, 3s-nipecotic acid, l +-nipecotic acid, s-hexahydronicotinic acid, +-hexahydronicotinic acid
PubChem CID 6575389
ChEBI CHEBI:222169
Nombre IUPAC Ácido (3S)-piperidina-3-carboxílico
SMILES C1CC(CNC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Nipecotic acid
Punto de fusión 253°C to 257°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Rotación óptica +5° (c=1 in Water)
Porcentaje de pureza ≥96%