Learn More
Tocris Bioscience™ L-NIO dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001098 10 mg 10 miligramos
18053902 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001098 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0546/10
NOS inhibitor
Inhibitor of nitric oxide (NO) synthase. Inhibits iNOS, eNOS and nNOS. Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159190-44-0
Fórmula molecular C7H17Cl2N3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-NIO dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.13
Pureza >98%
Peso molecular 246.132