Learn More
L-NIO dihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
L-NIO dihydrochloride is a potent, non-selective and NADPH-dependent nitric oxide synthase (NOS) inhibitor, with Kis of 1.7, 3.9, 3.9 μM for neuronal (nNOS), endothelial (eNOS), and inducible (iNOS), respectively. L-NIO dihydrochloride induces a consistentfocal ischemic infarctin rats.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-NIO dihydrochloride |
| Forma física | Oil |
| CAS | 159190-44-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H17Cl2N3O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | H2O : 125 mg/mL (507.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (135.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](CCCNC(C)=N)C(O)=O.[H]Cl.[H]Cl |
| Mostrar más |