Learn More
L-NIL, MedChemExpress
Código de producto. 16445756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445756 100 mg 100 miligramos
16441237 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16445756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12116
MedChemExpress L-NIL is an inducible NO synthase inhibitor, with an IC50 of 3.3 μM for miNOS.
L-NIL is an inducible NO synthase inhibitor, with an IC50 of 3.3 μM for miNOS.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-NIL
Forma física Solid
CAS 53774-63-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H17N3O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (267.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES N[C@@H](CCCCNC(C)=N)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 187.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 98.0%