Learn More
L(-)-nicotina, Fluka™
Código de producto. 16232862 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16232862 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16232862 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor R1636250MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
  • Asistencia técnica de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Nicotine
Envase Frasco de vidrio
CAS 54-11-5
Color Amarillo claro
Punto de fusión -79°C
Punto de ebullición 247°C (993 hPa)
Sinónimo (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine
Industry Type Environmental Analysis
Peso molecular (g/mol) 162.23
Cantidad 250 mg
Grado Estándar analítico