Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Nicotina, +99 %
Código de producto. 10052310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10052310 5 g Frasco de vidrio 5 g
10337220 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10665062 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11652699 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10052310 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 181420050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.60€
    31.65€ / 5 g
    Ahorro 4.95€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Se ha demostrado en estudios de laboratorio que la L-nicotina, número de CAS 54-11-5, ayuda a dejar de fumar.También se conoce como 3-(1-metil-2-pirrolidinil)piridina o (S)-(-)-nicotina.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La L-nicotina es un alcaloide de aparición natural en la familia de las solanáceas
  • También se conoce como 3-(1-metil-2-pirrolidinil)piridina o (S)-(-)-nicotina.
Aplicaciones
  • Se ha demostrado en estudios que la L-nicotina ayuda a dejar de fumar.
  • También se ha demostrado que mejora las funciones cognitivas, como la memoria
  • Los estudios muestran que los niveles más bajos de nicotina en forma de goma de mascar también pueden contribuir a dejar de fumar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-11-5
Fórmula molecular C10H14N2
Peso molecular (g/mol) 162.23
Clave InChI SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Sinónimo nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina
SMILES CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Nicotine
Punto de fusión -80.0°C
Color Marrón o incoloro a amarillo
Densidad 1.0150g/mL
Punto de ebullición 247.0°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5255 to 1.5275
Cantidad 5 g
Beilstein 23,I,3
Índice Merck 15,6609
Gravedad específica 1.015
Condición de rotación específica −166.00 (20.00°C c=neat)
Rotación específica − 166.00
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,kerosene,,petrouleum ether and oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Nicotine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.