Learn More
L-Nicotina, 50 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30457934
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30457934 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30457934 Supplier Lipomed Supplier No. LPMNIC756FB50LM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
L-Nicotina, 50 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Nicotine
CAS 54-11-5
Nombres de analitos o componentes Nicotine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H14 N2
Concentración 50 mg/mL
Sinónimo Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
Nombre IUPAC 3-[(2 S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 162.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 162,1157 g/mol