Learn More
L-Nicotina, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30459391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459391 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459391 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMNIC756FB1LM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
L-Nicotina, 1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotine
CAS 54-11-5
Nombres de analitos o componentes Nicotine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H14 N2
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
Nombre IUPAC 3-[(2 S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 162.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 162,1157 g/mol