Learn More
L-Nicotina, 10 mg/ml en metanol, Lipomed
Descripción
L-Nicotina, 10 mg/ml en metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotine |
| CAS | 54-11-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Nicotine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 |
| Concentración | 10 mg/mL |
| Sinónimo | Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN1CCC[C@H]1c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-[(2 S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina |
| Mostrar más |