Learn More
L-NAME hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16461896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461896 500 mg 500 miligramos
16447526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461896 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18729A
MedChemExpress L-NAME hydrochloride inhibits NOS with an IC50 of 70 μM. L-NAME is a precursor to NOS inhibitor L-NOARG which has an IC50 value of 1.4 μM.
L-NAME hydrochloride inhibits NOS with an IC50 of 70 μM. L-NAME is a precursor to NOS inhibitor L-NOARG which has an IC50 value of 1.4 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-NAME hydrochloride
CAS 51298-62-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H16ClN5O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo NG-Nitroarginine methyl ester hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (370.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (370.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CCCNC(N[N+]([O-])=O)=N)C(OC)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 269.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.69
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death