missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-NAME hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16447526
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16447526 100 mg 100 miligramos
16461896 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16447526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18729A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress L-NAME hydrochloride inhibits NOS with an IC50 of 70 μM. L-NAME is a precursor to NOS inhibitor L-NOARG which has an IC50 value of 1.4 μM.

L-NAME hydrochloride inhibits NOS with an IC50 of 70 μM. L-NAME is a precursor to NOS inhibitor L-NOARG which has an IC50 value of 1.4 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material L-NAME hydrochloride
CAS 51298-62-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H16ClN5O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo NG-Nitroarginine methyl ester hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (370.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (370.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CCCNC(N[N+]([O-])=O)=N)C(OC)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 269.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.69
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.