Learn More
Éster alílico de LNt-Boc-2-bromometilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-N-t-Boc-2-bromomethyl Glycine Allyl Ester |
| CAS | 865701-97-9 |
| Fórmula molecular | C11 H18 Br N O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18BrNO4/c1-5-6-16-9(14)8(7-12)13-10(15)17-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3,(H,13,15)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CBr)C(=O)OCC=C |
| Nombre IUPAC | (2R)-3-bromo-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoato de prop-2-enilo |
| Peso molecular (g/mol) | 308.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.0419 |