Learn More
Éster alílico de LNt-Boc-2-bromometilglicina, TRC
Código de producto. 30335888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335888 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30335888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB643750100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-N-t-Boc-2-bromomethyl Glycine Allyl Ester
CAS 865701-97-9
Fórmula molecular C11 H18 Br N O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18BrNO4/c1-5-6-16-9(14)8(7-12)13-10(15)17-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3,(H,13,15)/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CBr)C(=O)OCC=C
Nombre IUPAC (2R)-3-bromo-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoato de prop-2-enilo
Peso molecular (g/mol) 308.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0419