Learn More
L-Moses, MedChemExpress
Código de producto. 16475997
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475997 5 mg 5 miligramos
16453278 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475997 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101125
MedChemExpress L-Moses (L-45) is the first potent, selective, and cell-active p300/CBP-associated factor (PCAF) bromodomain (Brd) inhibitor with a Kd of 126 nM.
L-Moses (L-45) is the first potent, selective, and cell-active p300/CBP-associated factor (PCAF) bromodomain (Brd) inhibitor with a Kd of 126 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Moses
Forma física Solid
CAS 2079885-05-3
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24N6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo L-45
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (92.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]([C@H](C1=CC=CC=C1)N(C)C)NC(C2=C3C=CC=C2)=NN4C3=NN=C4C
Peso molecular (g/mol) 360.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.46
Porcentaje de pureza 99.97%