Learn More
L-metioninol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10269823 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10269823 5 g Frasco de vidrio 5 g
10023160 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10269823 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 229230050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2899-37-8 | C5H13NOS | 135.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2899-37-8
Fórmula molecular C5H13NOS
Peso molecular (g/mol) 135.23
Número MDL MFCD00004735
Clave InChI MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo l-methioninol, l---methioninol, h-methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butan-1-ol, s---methioninol, s-2-amino-4-methylthio butan-1-ol, d-s---methionanol, methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol, s-2-amino-4-methylsulfanyl-butan-1-ol
PubChem CID 2724404
SMILES CSCC[C@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methioninol
Espectro infrarrojo Auténtico
Color Blanco
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica -11.5° to -13.5° (20°C, 589nm) (c=1.4, ethanol)
Condición de rotación específica −12.50° (20°C c=1.4,C2H5OH)
Cantidad 5 g
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.22
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Methioninol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.