Learn More
L-(-)-metioninol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441257 1 g 1 g
11418860 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24211.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2899-37-8 | C5H13NOS | 135.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2899-37-8
Fórmula molecular C5H13NOS
Peso molecular (g/mol) 135.23
Número MDL MFCD00004735
Clave InChI MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo l-methioninol, l---methioninol, h-methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butan-1-ol, s---methioninol, s-2-amino-4-methylthio butan-1-ol, d-s---methionanol, methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol, s-2-amino-4-methylsulfanyl-butan-1-ol
PubChem CID 2724404
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butan-1-ol
SMILES CSCC[C@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Methioninol
Punto de fusión 31°C to 33°C
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Rotación óptica −21° (c=5 in Water)
Beilstein 2231656
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.23
Porcentaje de pureza 97%